5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 223 EUR
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃O
MW: 139.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223638
Núm. CAS: 39268-74-1