Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-formylthiophene-2-carboxylate, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
OR951877-25G OR951877-5G
APOSOR951877-25GEA 594 EUR
APOSOR951877-25G APOSOR951877-5G
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₆O₃S
MW: 170,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859942
Núm. CAS: 67808-64-4