5-Metilindolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951911-5G
APOSOR951911-5GEA 172 EUR
APOSOR951911-5G
5-Metilindolina 95%
5-Metilindolina
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093636
Núm. CAS: 65826-95-1