Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951927-1G
OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA
68.3
EUR
APOSOR951927-1G
APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈O₂S MW: 192,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067791 Núm. CAS: 22913-24-2 |