6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxylic acid
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 161 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357408
Núm. CAS: 82846-28-4