4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 226 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781352
Núm. CAS: 885519-03-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR