2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(4-Methoxy-2-methylphenyl)acetamide, 4'-Methoxy-2'-methylacetanilide, 4-Acetamido-3-methylanisole
OR951990-1G
OR951990-25G
OR951990-5G
APOSOR951990-1GEA
109
EUR
APOSOR951990-1G
APOSOR951990-25G
APOSOR951990-5G
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
2-Acetamido-5-methoxytoluene
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00458126 Núm. CAS: 31601-41-9 |