Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isopropyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR952004-25G
APOSOR952004-25GEA 98.6 EUR
APOSOR952004-25G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460168
Núm. CAS: 832715-51-2