5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952019-1G OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA 56.7 EUR
APOSOR952019-1G APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,2037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375231
Núm. CAS: 5228-52-4