Glycine dimethylamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-N,N-dimethylacetamide
OR952034-1G OR952034-5G
APOSOR952034-1GEA 86.1 EUR
APOSOR952034-1G APOSOR952034-5G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Formula: C₄H₁₀N₂O
MW: 102.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06655265
Núm. CAS: 1857-19-8
UN: 2735
ADR: 8 III