9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952038-100G OR952038-25G OR952038-5G
APOSOR952038-100GEA 226 EUR
APOSOR952038-100G APOSOR952038-25G APOSOR952038-5G
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formula: C₁₃H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997838
Núm. CAS: 512822-27-4