1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952041-10G OR952041-1G OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA 964 EUR
APOSOR952041-10G APOSOR952041-1G APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07345525
Núm. CAS: 540490-54-8