(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Methoxypyridin-4-yl)methanamine
OR952055-1G
APOSOR952055-1GEA 116 EUR
APOSOR952055-1G
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054679
Núm. CAS: 148900-69-0