(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 307 EUR
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190601
Núm. CAS: 19733-96-1