4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952086-1G OR952086-250MG
APOSOR952086-1GEA 116 EUR
APOSOR952086-1G APOSOR952086-250MG
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664431
Núm. CAS: 383132-27-2