4,6-Dicloro-5-nitropirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 154 EUR
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina 97%
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006107
Núm. CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6