Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
OR952106-500G
APOSOR952106-500GEA 125 EUR
APOSOR952106-500G
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1836 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134272
Núm. CAS: 14205-46-0