1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952122-1G OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA 425 EUR
APOSOR952122-1G APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09859114
Núm. CAS: 1020056-33-0