5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952165-100MG OR952165-1G OR952165-250MG
APOSOR952165-100MGEA 161 EUR
APOSOR952165-100MG APOSOR952165-1G APOSOR952165-250MG
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95%
5-Methoxy-3,4-dihydro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052857
Núm. CAS: 1045855-18-2