2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9522-1G OR9522-250MG OR9522-5G
APOSOR9522-1GEA 0 EUR
APOSOR9522-1G APOSOR9522-250MG APOSOR9522-5G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formula: C₉H₁₀N₄O
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269303
Núm. CAS: 144835-67-6