(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR952220-1G OR952220-250MG
APOSOR952220-1GEA 134 EUR
APOSOR952220-1G APOSOR952220-250MG
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690252
Núm. CAS: 199590-00-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR