Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 106 EUR
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375372
Núm. CAS: 65169-43-9