Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952315-1G OR952315-5G
APOSOR952315-1GEA 0 EUR
APOSOR952315-1G APOSOR952315-5G
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235034
Núm. CAS: 4786-52-1