2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952330-1G OR952330-250MG
APOSOR952330-1GEA 364 EUR
APOSOR952330-1G APOSOR952330-250MG
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine
Formula: C₁₀H₁₇NOSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659011
Núm. CAS: 782479-88-3