3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952352-1G OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA 451 EUR
APOSOR952352-1G APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366720
Núm. CAS: 869735-23-9