1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 352 EUR
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₂
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087057
Núm. CAS: 34633-69-7