6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952422-1G OR952422-250MG
APOSOR952422-1GEA 97.3 EUR
APOSOR952422-1G APOSOR952422-250MG
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114865
Núm. CAS: 22246-12-4