6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 168 EUR
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248004
Núm. CAS: 73615-83-5