2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952433-10G OR952433-1G OR952433-5G
APOSOR952433-10GEA 271 EUR
APOSOR952433-10G APOSOR952433-1G APOSOR952433-5G
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909912
Núm. CAS: 115279-57-7