Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952486-1G OR952486-5G
APOSOR952486-1GEA 31.9 EUR
APOSOR952486-1G APOSOR952486-5G
Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Ethyl-3-acetylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261283
Núm. CAS: 37847-24-8