Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952499-1G OR952499-5G
APOSOR952499-1GEA 63.8 EUR
APOSOR952499-1G APOSOR952499-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842151
Núm. CAS: 3998-88-7