(1-Cloroetil)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9525-25ML OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA 125 EUR
APOSOR9525-25ML APOSOR9525-500ML
(1-Cloroetil)benceno 97%
(1-Cloroetil)benceno
Formula: C₆H₅CHClCH₃
Número MDL: MFCD00018870
Núm. CAS: 672-65-1