N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952514-1G
OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA
451
EUR
APOSOR952514-1G
APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235134 Núm. CAS: 540497-47-0 |