Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952540-10G OR952540-1G OR952540-5G
APOSOR952540-10GEA 502 EUR
APOSOR952540-10G APOSOR952540-1G APOSOR952540-5G
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₂ClNS
MW: 177,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07106801
Núm. CAS: 860710-37-8