Pseudopelletierine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR952553-1G OR952553-5G
APOSOR952553-1GEA 53.8 EUR
APOSOR952553-1G APOSOR952553-5G
Pseudopelletierine 95%
Pseudopelletierine
Formula: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078161
Núm. CAS: 552-70-5