7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClN
MW: 248,5500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094742
Núm. CAS: 220247-73-4