7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952570-1G OR952570-5G
APOSOR952570-1GEA 21.9 EUR
APOSOR952570-1G APOSOR952570-5G
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,4900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02955309
Núm. CAS: 89891-65-6