3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952582-1G
APOSOR952582-1GEA
68.3
EUR
APOSOR952582-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00186947 Núm. CAS: 80636-30-2 |