Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate
OR952598-5G
APOSOR952598-5GEA 84.1 EUR
APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00906963
Núm. CAS: 72784-43-1