3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952599-10G OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA 864 EUR
APOSOR952599-10G APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formula: C₇H₉NO₂
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844729
Núm. CAS: 89059-06-3