7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Ethylisatin
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 212 EUR
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047222
Núm. CAS: 79183-65-6