7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952616-1G
OR952616-5G
OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA
49.3
EUR
APOSOR952616-1G
APOSOR952616-5G
APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula:
C₉H₁₁NO MW: 149,1897 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063887 Núm. CAS: 58196-33-1 |