1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR952629-5G
APOSOR952629-5GEA 136 EUR
APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090832
Núm. CAS: 400755-44-4