1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
OR952647-100G OR952647-500G
APOSOR952647-100GEA 39.3 EUR
APOSOR952647-100G APOSOR952647-500G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035737
Núm. CAS: 1444-94-6