Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-morpholinoacetate, Ethyl morpholinoacetate
OR952661-25G
APOSOR952661-25GEA 95.7 EUR
APOSOR952661-25G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023375
Núm. CAS: 3235-82-3