2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952663-250MG
APOSOR952663-250MGEA 426 EUR
APOSOR952663-250MG
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18374085
Núm. CAS: 1261365-47-2