2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-2-methylpropionic Acid
OR952689-1G OR952689-5G OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA 82.8 EUR
APOSOR952689-1G APOSOR952689-5G APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07787581
Núm. CAS: 13836-62-9