Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 92.8 EUR
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 56…57 °C/0,075mmHg
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042840
Núm. CAS: 62462-05-9