4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952720-1G OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA 178 EUR
APOSOR952720-1G APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175950
Núm. CAS: 84545-14-2