8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 209 EUR
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796577
Núm. CAS: 68449-32-1